化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.462
bp
70 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[C@@H]1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,11+/m1/s1
InChI 密鑰
ZRHVOKYSOWTPIG-KKZNHRDASA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter