文件
579718
Sigma-Aldrich
4-溴-3,5-二甲氧基苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H2(OCH3)2CO2H
CAS號碼:
分子量::
261.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
包含
150 ppm BHT
mp
254-258 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(cc(OC)c1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3