重要文件
579270
Sigma-Aldrich
内消旋-八甲基杯(4)吡咯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H36N4
CAS號碼:
分子量::
428.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
SMILES 字串
CC1(C)c2ccc([nH]2)C(C)(C)c3ccc([nH]3)C(C)(C)c4ccc([nH]4)C(C)(C)c5ccc1[nH]5
InChI
1S/C28H36N4/c1-25(2)17-9-11-19(29-17)26(3,4)21-13-15-23(31-21)28(7,8)24-16-14-22(32-24)27(5,6)20-12-10-18(25)30-20/h9-16,29-32H,1-8H3
InChI 密鑰
XZCHDFOYWDLFEY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)