文件
578843
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-氨基)苯硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
3-(Boc-氨基)苯基硼酸频哪醇酯, 叔丁基-N-[3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)苯基]氨基甲酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H26BNO4
CAS號碼:
分子量::
319.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
148-153 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-9-12(11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
ANQAOGOIWVMGCH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3