重要文件
576670
Sigma-Aldrich
N-[3-(二甲氨基)丙基]月桂酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)10CONH(CH2)3N(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
284.48
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
mp
34.5-38.5 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C
InChI
1S/C17H36N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2)3/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI 密鑰
TWMFGCHRALXDAR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)