文件
576093
Sigma-Aldrich
4-甲酰基苯基三氟硼酸钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CHOC6H4BF3K
CAS號碼:
分子量::
212.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=O)cc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3