重要文件
575720
Sigma-Aldrich
硒化锶
≥99.99% trace metals basis
同義詞:
Strontium monosulfide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
SrSe
CAS號碼:
分子量::
166.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
mp
1600 °C (lit.)
SMILES 字串
[Se]=[Sr]
InChI
1S/Se.Sr
InChI 密鑰
PFNOMMSIZHKPBO-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
I Marie et al.
Autoimmunity reviews, 16(3), 223-230 (2017-02-01)
This case control study assessed: 1) the relationship of systemic sclerosis (SSc) related to exposure to heavy metals; and 2) the risk of SSc related to occupational exposure in male and female patients. From 2005 to 2008, 100 patients with