重要文件
575445
Sigma-Aldrich
3-(4-甲氧基苯氧基)-1-碘丙烷
95%
同義詞:
3-(4-甲氧基苯氧基)丙基碘化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H3COC6H4O(CH2)3I
CAS號碼:
分子量::
292.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5758 (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
密度
1.5274 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(OCCCI)cc1
InChI
1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
GTYRCWMYISITHE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)