Key Documents
574546
Sigma-Aldrich
3′,5′-二乙氧基苯乙酮
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COC6H5(OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
208.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-11-6-10(9(3)13)7-12(8-11)15-5-2/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
KEJDYKMTNWEIAR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)