重要文件
574511
Sigma-Aldrich
2′,6′-二乙氧基苯乙酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COCH(OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
208.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
80-84 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1cccc(OCC)c1C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-10-7-6-8-11(15-5-2)12(10)9(3)13/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
JSHQXPUUAGGTDX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)