重要文件
573388
Sigma-Aldrich
3-氨基-3-(4-甲氧基苯基)丙酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13NO3
CAS號碼:
分子量::
195.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(N)CC(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
NYTANCDDCQVQHG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)