文件
573310
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-四氢呋喃-2-甲酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H9NO2
CAS號碼:
分子量::
115.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −75°, c = 1 in H2O
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H9NO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H2,6,7)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
GXHAENUAJYZNOA-BYPYZUCNSA-N
應用
(S)-(−)-Tetrahydrofuran-2-carboxamide can be used as a precursor for the preparation of (S)-tetrahydrofuran-2-carbonitrile (THFCN) via dehydration reaction using thionyl chloride and DMF. THFCN can be further methylated with methylmagnesium chloride (Grignard reagent) to produce (S)-1-(tetrahydrofuran-2-yl)ethenone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Improved synthetical route of (S)?-?1-?(tetrahydrofuran-?2-?yl)?ethanone
Chai H-w, et al.
Jing Xi Hua Gong Zhong Jian Ti / Fine Chemical Intermediates, 45(1), 39-41 (2015)