Key Documents
572721
Sigma-Aldrich
2-(2-苯并咪唑基氨基)-1-乙醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11N3O
CAS號碼:
分子量::
177.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
184-188 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCNc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3O/c13-6-5-10-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4,13H,5-6H2,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
FGPOQZOBPMSSAQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)