重要文件
572411
Sigma-Aldrich
4-(2-吡啶基)苯甲醛
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9NO
CAS號碼:
分子量::
183.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
50-52 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
InChI 密鑰
NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)