化驗
97%
折射率
n20/D 1.4860 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
密度
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C=NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H23NO/c15-12-14-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
InChI 密鑰
GTFYIRDGTIUCAE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3