化驗
≥95%
mp
>250 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C29H44B2O4/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30(32)33)13-15-25(27)26-16-14-24(31(34)35)18-28(26)29/h13-18,21-22,32-35H,5-12,19-20H2,1-4H3
InChI 密鑰
RBFWXVHGJQDSGG-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
- Coupling reactions
其他說明
含不定量的酸酐
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3