化驗
97%
形狀
solid
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(OCC)c1
InChI
1S/C17H18O3/c1-3-19-14-10-11-15(16(12-14)20-4-2)17(18)13-8-6-5-7-9-13/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
HHUPOXQKDQXOSO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3