重要文件
570508
Sigma-Aldrich
JandaJel-Rink 酰胺
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
同義詞:
JandaJel 负载 4-[(2,4-二甲氧基苯基)Fmoc-氨基)甲基]苯氧基乙酰胺基甲基, JandaJel 负载 Knorr 连接剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
交聯
1 % cross-linked
標籤範圍
0.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
法律資訊
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)