重要文件
570044
Sigma-Aldrich
异丙基 2,3,4,6-四-O-苄基-β-D-吡喃葡萄糖苷
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C37H42O6
CAS號碼:
分子量::
582.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
108-112 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)O[C@@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C37H42O6/c1-28(2)42-37-36(41-26-32-21-13-6-14-22-32)35(40-25-31-19-11-5-12-20-31)34(39-24-30-17-9-4-10-18-30)33(43-37)27-38-23-29-15-7-3-8-16-29/h3-22,28,33-37H,23-27H2,1-2H3/t33-,34-,35+,36-,37-/m1/s1
InChI 密鑰
FASXBSZVQKGFRE-KHKVHWIZSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Journal of the American Chemical Society, 530-530 (1966)