Key Documents
569798
Sigma-Aldrich
3-(1-吗啉)丙基官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
同義詞:
硅胶负载吗啉
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
標籤範圍
1.1 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
儲存溫度
2-8°C
應用
叔胺碱
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.