折射率
n20/D 1.5370 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
密度
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)6-3-5(13(15)16)1-2-7(6)12-4-14/h1-3H
InChI 密鑰
FWBGKEPRECQBTL-UHFFFAOYSA-N
注意
需冷藏
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.0 °F - closed cup
閃點(°C)
43.9 °C - closed cup