文件
569100
Sigma-Aldrich
4-氯-2-氟苯基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(F)NCO
CAS號碼:
分子量::
171.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
密度
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cc(Cl)ccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChI 密鑰
HHFPUBQPIUYQJW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup