重要文件
569062
Sigma-Aldrich
3-氯-2-氟苯基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3FNCO
CAS號碼:
分子量::
171.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
密度
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1c(Cl)cccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-2-1-3-6(7(5)9)10-4-11/h1-3H
InChI 密鑰
SPMPFFGBFMAFOO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)