Key Documents
569011
Sigma-Aldrich
1-溴-4-萘基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC10H6NCO
CAS號碼:
分子量::
248.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc(N=C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H6BrNO/c12-10-5-6-11(13-7-14)9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
InChI 密鑰
VWVGFGCFRGMOLK-UHFFFAOYSA-N
注意
冷藏
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)