Key Documents
568953
Sigma-Aldrich
2-氯-4,6-二甲苯基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H2ClNCO
CAS號碼:
分子量::
181.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
23-27 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8ClNO/c1-6-3-7(2)9(11-5-12)8(10)4-6/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
GRPKAFNBYGDGCX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)