化驗
97%
形狀
solid
mp
213.5-217.5 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+
InChI 密鑰
AKGUXECGGCUDCV-UXBLZVDNSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3