重要文件
568260
Sigma-Aldrich
3-(2,3-二甲氧基苯基)丙酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
210.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
64-68 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(CCC(O)=O)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-4-8(11(9)15-2)6-7-10(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)