文件
568201
Sigma-Aldrich
4-叔丁基异氰酸苯酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CC6H4NCO
CAS號碼:
分子量::
175.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
應用
4-tert-butylphenyl isocyanate may be used in the synthesis of N-(4-tert-butylphenyl)-5-[(4-fluorophenyl)sulfamoyl]-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxamide.
注意
需冷藏
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F - closed cup
閃點(°C)
98.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
"Identification of 2-[2-(4-tert-butylphenyl) ethyl]-N-(4-fluorophenyl)-1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinoline-6-sulfonamide (29) as an orally available MGAT2 inhibitor"
Busujima T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(17), 5922-5931 (2015)