Key Documents
567817
Sigma-Aldrich
2,5-二叔丁基苯基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)3C]2C6H3NCO
CAS號碼:
分子量::
231.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N=C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO/c1-14(2,3)11-7-8-12(15(4,5)6)13(9-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3
InChI 密鑰
OGRXPRRFOBXEEX-UHFFFAOYSA-N
注意
需冷藏
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.9 °F - closed cup
閃點(°C)
54.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)