重要文件
567795
Sigma-Aldrich
4-氯-2-苯氧基苯基异氰酸酯
97%
同義詞:
5-氯-2-异氰酸二苯醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5OC6H3(Cl)NCO
CAS號碼:
分子量::
245.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
35-40 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(N=C=O)c(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-6-7-12(15-9-16)13(8-10)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
InChI 密鑰
CZFHANYTOSYAEC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)