化驗
97%
形狀
solid
mp
43-47 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(Oc2ccccc2)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-6-7-13(12(8-10)15-9-16)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
InChI 密鑰
SCGXZJTXFUNGAL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves