文件
567493
Sigma-Aldrich
2-乙氧基-5-甲基苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H3CH3OCH2CH3B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
180.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
89-94 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-4-7(2)6-8(9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
KBGGTPGSWHNQEX-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3