文件
566896
Sigma-Aldrich
1-辛基哌嗪
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H26N2
CAS號碼:
分子量::
198.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
240-241 °C (lit.)
密度
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C12H26N2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11-8-13-9-12-14/h13H,2-12H2,1H3
InChI 密鑰
RRZDZQLIIMBIDL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
115.0 °F - closed cup
閃點(°C)
46.1 °C - closed cup