solid
mp
>400 °C (dec.) (lit.)
溶解度
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
methanol: insoluble
λmax
266 nm
螢光
λex 260 nm; λem 508 nm in DMSO
特點和優勢
溶解性优良的含有荧光染料的聚酰亚胺。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3