重要文件
566330
Sigma-Aldrich
9,9-二己基芴-2,7-二硼酸
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H3B(OH)2C(CH2CH2CH2CH2CH2CH3)2C6H3B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
422.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C25H36B2O4/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26(28)29)11-13-21(23)22-14-12-20(27(30)31)18-24(22)25/h11-14,17-18,28-31H,3-10,15-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed hydroarylation
  • Molecular bridging of silicon nanogaps
  • Preparation of boronate ester coordinated polymer and macrocycle for sensing and storing of benzene
  • Synthesis of light-emitting carbazole-based copolymers bearing cyano-substituted arylenevinylene chromophore
  • Rhodium-catalyzed arylation
其他說明
可能含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)