重要文件
565636
Sigma-Aldrich
Sudan 408
Dye content ~95 %
同義詞:
1-(2-Methyl-4-o-tolylazo-phenylazo)-2-n-hexyloxy-naphthalene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H32N4O
CAS號碼:
分子量::
464.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, ~95%
mp
55.6-58.2 °C (lit.)
λmax
205 nm in ethanol
SMILES 字串
CCCCCCOc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)