重要文件
564648
Sigma-Aldrich
5-乙氧基-2-羟基苯甲酸乙酯
97%
同義詞:
5-乙氧基-水杨酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
210.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
63-67 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cc(OCC)ccc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
BSRPONIXRNBZGU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)