重要文件
564389
Sigma-Aldrich
聚合物键合型磺胺
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
同義詞:
MP-TsNH2
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
macroporous
標籤範圍
1.5-3.0 mmol/g loading
粒徑
70-90 mesh
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
InChI 密鑰
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)