重要文件
564052
Sigma-Aldrich
3-氟-4-丙氧基苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12BFO3
CAS號碼:
分子量::
198.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
102-107 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChI 密鑰
JJBMFQWJHYCKRY-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)