重要文件
564001
Sigma-Aldrich
α-Acetoxydeoxybenzoin
97%
同義詞:
α-Phenylphenacyl acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COCH(OCOCH3)C6H5
CAS號碼:
分子量::
254.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
81-82 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)