文件
563552
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)苯磺酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4CF3SO2NH2
CAS號碼:
分子量::
225.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
180-184 °C (lit.)
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
InChI 密鑰
AFFPZJFLSDVZBV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3