About This Item
線性公式:
FC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
192.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
40 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
ZRXYWQKYSSVZNJ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.1 °F - closed cup
閃點(°C)
90.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter