重要文件
563021
Sigma-Aldrich
3,5-二溴-2-羟基-4-甲氧基苯甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6HBr2CHOOCH3OH
CAS號碼:
分子量::
309.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
97-101 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(Br)c(OC)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H6Br2O3/c1-13-8-5(9)2-4(3-11)7(12)6(8)10/h2-3,12H,1H3
InChI 密鑰
SWPANPHWQRNQGO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)