重要文件
561347
Sigma-Aldrich
2-(乙酰氧基甲基)-4-甲氧基-3,5-二甲基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H15NO3
CAS號碼:
分子量::
209.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
45.5-49.5 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1c(C)cnc(COC(C)=O)c1C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)