Key Documents
561282
Sigma-Aldrich
4-甲氧基溴苄
同義詞:
1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, p-(Bromomethyl)anisole, p-Methoxybenzyl bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2BrC6H4OCH3
CAS號碼:
分子量::
201.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
包含
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
折射率
n20/D 1.5780 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于保护可通过 DDQ 处理去除的羟基的试剂。用于 (R)-(–)-阿根廷马兜铃内酯的新型合成。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis, 2879-2879 (2006)