文件
560332
Sigma-Aldrich
PSS-氯丙基-七异丁基取代
97%
同義詞:
1-氯丙基-3,5,7,9,11,13,15-异丁基五环[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, PSS-氯丙基-异丁基取代, 氯丙基异丁基-PSS
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H69ClO12Si8
CAS號碼:
分子量::
894.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
mp
214-219 °C (lit.)
溶解度
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
methanol: insoluble
SMILES 字串
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCCl)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H69ClO12Si8/c1-25(2)18-46-33-45(17-15-16-32)34-47(19-26(3)4)38-49(36-46,21-28(7)8)42-52(24-31(13)14)43-50(37-46,22-29(9)10)39-48(35-45,20-27(5)6)41-51(40-47,44-52)23-30(11)12/h25-31H,15-24H2,1-14H3
InChI 密鑰
XVYCGZTZIHTXDL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3