文件
559652
Sigma-Aldrich
4-氟-2-甲基苯磺酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CH3)SO2NH2
CAS號碼:
分子量::
189.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
180-184 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(F)ccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
NNYVGGHJPLSSRQ-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonamide may be used to synthesize the following compounds:
  • 4-fluoro-2-methyl-N-phenylbenzenesulfonamide
  • 4-fluoro-2-methyl-N-(m-tolyl)benzenesulfonamide
  • N-(3-chlorophenyl)-4-fluoro-2-methylbenzenesulfonamide
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Efficient Manganese/Copper Bimetallic Catalyst for N-Arylation of Amides and Sulfonamides Under Mild Conditions in Water.
Teo YC, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(3), 515-524 (2013)