文件
559628
Sigma-Aldrich
3,3,3-三氟-3-[(2-四氢噻吩基)甲基]丙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C4SH7CH2CH(CF3)COOH
CAS號碼:
分子量::
228.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
折射率
n20/D >1.4620 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C(CC1CCCS1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2S/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
WZMDICHYPNRSDP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3