重要文件
559547
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氯苯磺酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl3C6H2SO2NH2
CAS號碼:
分子量::
260.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
177-181 °C (lit.)
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3NO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
IPAFNZVMBOZODU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonamide can be synthesized from 2,4,6-trichlorobenzenesulfonyl chloride.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Castedo L, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations (2014)