重要文件
559512
Sigma-Aldrich
2′-氯-5′-(三氟甲基)苯乙酮
97%
同義詞:
2-氯-5-(三氟甲基)苯乙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(CF3)COCH3
CAS號碼:
分子量::
222.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4810 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6ClF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
196.0 °F - closed cup
閃點(°C)
91.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)